Få mere at vide
Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733483
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10733483 10 g 10g
10613423 1 g 1g
10108714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01217EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 4027-57-0
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00052514
InChI nøgle BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC navn ethyl-5-methyl-lH-pyrazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Synonym ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formel vægt 154.17
Procent renhed 95%