Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-mercaptopropionate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0590g/mL |
| Kogepunkt | 75,0 °C til 76,0 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C5H10O2S |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 3-mercaptopropionate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.