Få mere at vide
Ethyl 3-mercaptopropionate, 98%
Artikelnummer. 15244634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15244634 5 g Glasflaske 5g
15254634 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137410050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5466-06-8 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5466-06-8
MDL nummer MFCD00051089
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC navn ethyl-3-sulfanylpropanoat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-mercaptopropionate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0590g/mL
Kogepunkt 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel ClH4NO
Lineær formel HSCH2CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4560 to 1.4580
Mængde 5 g
Beilstein 03,555
Specifik vægtfylde 1.059
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
InChI nøgle WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NO
Molekylvægt (g/mol) 69.49
PubChem CID 443297
Formel vægt 134.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-mercaptopropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.