Få mere at vide
Ethyl 3-Mercaptopropanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Mercaptopropanoate |
| CAS | 5466-06-8 |
| Molekylær formel | C5H10O2S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Mercapto-propanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercapto-propionic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester, EPM, EPM (thiol), Ethyl 3-Mercaptopropanoate, Ethyl 3-Mercaptopropionate, Ethyl beta-Mercaptopropionate, NSC 25754, beta-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2S/c1-2-7-5(6)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCS |
| IUPAC navn | ethyl 3-sulfanylpropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.2 |
| Formel vægt | 134.0402 |