Få mere at vide
Ethyl 3-isothiocyanatopropionat, 97%
Artikelnummer. 11383066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383066 5 g 5g
11373066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10911.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17126-62-4 | C6H9NO2S | 159,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17126-62-4
Molekylær formel C6H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 159.203
MDL nummer MFCD00041130
InChI nøgle UPTRONYNXNYITM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 3-isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, acmc-1ca2j, ethyl-3-isothiocynato propionate, isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, 3-isothiocyanatopropionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-,ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 526514
IUPAC navn ethyl-3-isothiocyanatopropanoat
SMIL CCOC(=O)CCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Tæthed 1.12
Kogepunkt 75°C to 76°C (8 mmHg)
Lugt Pungent
Lineær formel SCNCH2CH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.5014
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1705633
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 159.2
Procent renhed 97%