Få mere at vide
Ethyl 3-isothiocyanatopropionat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-isothiocyanatopropionate |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 75°C to 76°C (8 mmHg) |
| Lugt | Pungent |
| Lineær formel | SCNCH2CH2CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.5014 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1705633 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |