Få mere at vide
Ethyl 3-isocyanatopropionat, 98%
Artikelnummer. 11332167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332167 5 g 5g
11322167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09616.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5100-34-5 | C6H9NO3 | 143,14 g/mol
Ethyl-3-isocyanatopropionat kan anvendes til fremstilling af 3-[1-(2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionsyreethylester med 9-hydroxy-5,6-dimethyl-carbamid-1,3-pyrido-1-carbazol-1 (2-dimethylamino-ethyl)-amid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-3-isocyanatopropionat kan bruges til at fremstille 3-[1-(
2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionsyre-ethylester med 9-hydroxy-5,6-dimethyl]-carb-azolyl-carb-azolyl-carbazolyl-1,3-pyrido-1,3- syre-(2-dimethylamino-ethyl)-amid.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Fugtfølsom. Undgå fugt, varme og direkte sollys. Inkompatible materialer er aminer, alkoholer og varme. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5100-34-5
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00078461
InChI nøgle XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
PubChem CID 2733373
IUPAC navn ethyl-3-isocyanatopropanoat
SMIL CCOC(=O)CCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-isocyanatopropionate
Tæthed 1.087
Kogepunkt 74 °C til 75 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Lugt Irriterende
Brydningsindeks 1.429
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 1705618
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand.
Formel vægt 143.14
Procent renhed 98%