Få mere at vide
Ethyl 3-isocyanatopropionat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10319320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10319320 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10319320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-isocyanatopropionate
CAS 5100-34-5
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0870g/mL
Kogepunkt 68,0 °C (2,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H9NO3
Lineær formel OCNCH2CH2C(=O)OCH2CH3
Brydningsindeks 1,4275 til 1,4295
MDL nummer MFCD00078461
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.087
Synonym ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
InChI nøgle XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CCN=C=O
IUPAC navn ethyl-3-isocyanatopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 143.14
PubChem CID 2733373
Formel vægt 143.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske