Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-indoleacetate |
| Navn note | 99% |
| CAS | 778-82-5 |
| Smeltepunkt | 42.0°C to 45.0°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 164.0°C to 166.0°C (1.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Show More |