missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-Hydroxyoctadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Hydroxyoctadecanoate |
| CAS | 65144-03-8 |
| Molekylær formel | C20H40O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-octadecanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(21)18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 3-hydroxyoctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.53 |
| Formel vægt | 328.2977 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?