Få mere at vide
Ethyl 3-Hydroxyoctadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Hydroxyoctadecanoate |
| CAS | 65144-03-8 |
| Molekylær formel | C20H40O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-octadecanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(21)18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 3-hydroxyoctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.53 |
| Formel vægt | 328.2977 |