Få mere at vide
Ethyl 3-hydroxyhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429952
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429952 100 g 100g
11419952 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429952 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12060.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2305-25-1 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2305-25-1
Molekylær formel C8H16O3
Molekylvægt (g/mol) 160.213
MDL nummer MFCD00036604
InChI nøgle LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, ethyl beta-hydroxycaproate, ethyl 3-hydroxy-hexanoate, ethyl hydroxy-3-hexanoate, 3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, fema no. 3545, acmc-20lakf, ethyl 3-hydroxycaproate, ethyl-3-hydrixyhexanoate, ethyl 3-hydroxy hexanoate
PubChem CID 61293
ChEBI CHEBI:23997
IUPAC navn ethyl-3-hydroxyhexanoat
SMIL CCCC(CC(=O)OCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-hydroxyhexanoate
Tæthed 0.974
Kogepunkt 90°C to 92°C (14 mmHg)
Flammepunkt 94°C (202°F)
Lineær formel CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4298
Mængde 100 g
Formel vægt 160.21
Procent renhed 97%