Få mere at vide
Ethyl 3-hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30372713
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30372713 25 g
1 options
Artikelnummer. 30372713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91895525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Hydroxybutyrate
CAS 5405-41-4
Molekylær formel C6 H12 O3
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC(C)O
IUPAC navn ethyl 3-hydroxybutanoat
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0786