Få mere at vide
Ethyl 3-hydroxybutyrate, 99%
Artikelnummer. 10712325 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10712325 25 g Glasflaske 25g
10498450 100 g Glasflaske 100g
10793851 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712325 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118540250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5405-41-4
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00004545
InChI nøgle OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC navn ethyl-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-hydroxybutyrate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 64°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4195 to 1.4215
Mængde 25 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Specifik vægtfylde 1.01
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske