Få mere at vide
Ethyl 3-hydroxybutyrat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-hydroxybutyrate |
| Tæthed | 1.013 |
| Kogepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Flammepunkt | 64 °C (148 °F) |
| Lineær formel | CH3CHOHCH2CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1446190 |
| Formel vægt | 132.16 |
| Procent renhed | ≥98% |