Få mere at vide
Ethyl 3-hydroxybutyrate, 98+%
Artikelnummer. 11427084
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427084 25 g 25g
11437084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21521.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5405-41-4
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00004545
InChI nøgle OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC navn ethyl-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.013
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 64°C (148°F)
Lineær formel CH3CHOHCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.421
Mængde 25 g
Beilstein 1446190
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥98%