Få mere at vide
Ethyl 3-Furoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Furoate |
| CAS | 614-98-2 |
| Molekylær formel | C7H8O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 3-Furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Furancarboxylate, NSC 349939 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-10-7(8)6-3-4-9-5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cocc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0473 |