Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-furoate |
| Navn note | 99% |
| Tæthed | 1.1100g/mL |
| Flammepunkt | 59°C |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Brydningsindeks | 1.4600 to 1.462 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 18,4052 |
| Specifik vægtfylde | 1.11 |
| Vis mere |