Få mere at vide
Ethyl 3-ethoxyacrylat, 98%
Artikelnummer. 15465428
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465428 50 g 50g
15455428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59187.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 1001-26-9 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Anvendes til fremstilling af N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendt til fremstilling af N-[3-(3-Cyanopyrazolo
[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamid.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1001-26-9
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009863
InChI nøgle ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
PubChem CID 5366269
IUPAC navn ethyl (E)-3-ethoxyprop-2-enoat
SMIL CCOC=CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-ethoxyacrylate
Farve Farveløs
Tæthed 0.998 g/mL
Kogepunkt 195 °C til 196 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lineær formel CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Brydningsindeks 1.4465
Mængde 50 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1721612
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske