Få mere at vide
Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate |
| CAS | 1001-26-9 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| MDL nummer | MFCD00009863 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C(OCC)/C=C/OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Procent renhed | 98% |