Få mere at vide
Ethyl 3-dimethylaminopropionat, 97%
Artikelnummer. 11351317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351317 5 g 5g
11361317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01542.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145,20 g/mol
Ethyl-3-dimethylaminopropionat anvendes til fremstilling af [3-(dimethylamino)propionyl]guanidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-3-dimethylaminopropionat anvendes til fremstilling af [3-(dimethylamino
)propionyl]guanidin.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20120-21-2
Molekylær formel C7H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 145.20
MDL nummer MFCD00015166
InChI nøgle IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
PubChem CID 88372
IUPAC navn ethyl-3-(dimethylamino)propanoat
SMIL CCOC(=O)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Kogepunkt 56 °C til 57 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1702477
Formel vægt 145.2
Procent renhed 97%