Få mere at vide
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 99%
Artikelnummer. 11425707
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11425707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24291.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 3-(dimethylamino)acrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand 90 g/L (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-99-2
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.186
MDL nummer MFCD00144269
InChI nøgle MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC navn ethyl-(E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Kogepunkt 118°C to 121°C (10 mmHg)
Lineær formel (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.512
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water 90g/L (25°C).
Formel vægt 143.19
Procent renhed 99%