Få mere at vide
Ethyl 3-(dimethylamino)akrylat, 99%
Artikelnummer. 11415707
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415707 10 g 10g
11425707 50 g 50g
11435707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24291.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143,186 g/mol
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 3-(dimethylamino)acrylat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand 90 g/L (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-99-2
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.186
MDL nummer MFCD00144269
InChI nøgle MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC navn ethyl-(E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Smeltepunkt 17 °C til 18 °C
Kogepunkt 118 °C til 121 °C (10 mmHg)
Lineær formel (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.512
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 90 g/L (25 °C).
Formel vægt 143.19
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate