Få mere at vide
Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, 96%
Artikelnummer. 15406617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406617 1 g 1g
15416617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33756.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24922-02-9 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24922-02-9
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.18
MDL nummer MFCD00184570
InChI nøgle LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
PubChem CID 262979
IUPAC navn ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate
Kogepunkt 73°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 156.18
Procent renhed 97%