Få mere at vide
Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoat, TRC
Artikelnummer. 30385291
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385291 50 g
30382944 10 g
30371275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92632850G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24922-02-9
Molekylær formel C8H12O3
Molekylvægt (g/mol) 156.18
IUPAC navn ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Formel vægt 156.0786