Få mere at vide
Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 156.0786 |