Få mere at vide
Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448927 1 g 1g
11458927 5 g 5g
11468927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11448927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20550.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56891-69-1
Molekylær formel C10H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 222.262
MDL nummer MFCD00052275
InChI nøgle WBMMFDGNOQLZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinate, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 3-cyano-2-mercapto-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, acmc-1axqk, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylisonicotinate, 3-cyano-4-ethoxycarbonyl-6-methylpyridine-2-thiol, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1h-pyridine-4-carboxylate, ethyl 5-cyano-2-methyl-6-thioxohydropyridine-4-carboxylate
PubChem CID 723622
IUPAC navn ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylidene-1H-pyridine-4-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(C(=S)NC(=C1)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 222.27
Procent renhed 97%