Få mere at vide
Ethyl 3-(chlorsulfonyl)isonikotinat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733843
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10733843 250 mg 250mg
10673613 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00265CB
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-12-9
Molekylær formel C8H8ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 249.665
InChI nøgle USJWOJZNWZSBGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chlorosulfonyl isonicotinate, ethyl 3-chlorosulfonyl pyridine-4-carboxylate, ethyl-3-chlorosulphonylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-chlorosulphonyl pyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, ethyl ester 9ci
PubChem CID 2736400
IUPAC navn ethyl-3-chlorsulfonylpyridin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C=NC=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(chlorosulfonyl)isonicotinate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 249.67
Procent renhed 95%