Få mere at vide
Ethyl-3-chlorpropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386600 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386600 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10386600 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 118260250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-71-2 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-chloropropionate
Navn note 96%
CAS 623-71-2
Farve Farveløs
Tæthed 1.0030g/mL
Kogepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H9ClO2
Lineær formel ClCH2CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260
MDL nummer MFCD00000989
Mængde 25 g
Beilstein 02,25
Specifik vægtfylde 1.003
Synonym ethyl 3-chloropropionate, 3-chloropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, ethyl beta-chloropropionate, propionic acid, 3-chloro-, ethyl ester, ethyl .beta.-chloropropionate, 3-chloropropionicacidethylester, 3-chloro-propanoicacidethylester, ethyl-3-chlorpropanoat, ethyl3-chloropropionate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CCCl
IUPAC navn ethyl-3-chlorpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 136.58
PubChem CID 69341
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-chloropropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.