Få mere at vide
Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Kogepunkt | 64 °C til 66 °C (0,008 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 253.6 |
| Procent renhed | 96% |