Få mere at vide
Ethyl-3-chlor-2,2-dimethylpropanoat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10196892
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10196892 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10679514 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10196892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00660DA
Kemiske identifikatorer
CAS 106315-37-1
Molekylær formel C7H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 164.629
MDL nummer MFCD00220052
InChI nøgle NEVHNBRNUWSFSB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 287572
IUPAC navn ethyl-3-chlor-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-chloro-2, 2-dimethylpropanoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-chloro-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1c8oo, ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-propanoate, propanoic acid, 3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester
Formel vægt 164.63
Procent renhed 97%