Få mere at vide
Ethyl 3-(Butanoylamino)-2-oxobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(Butanoylamino)-2-oxobutanoate |
| CAS | 68282-26-8 |
| Molekylær formel | C10H17NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Oxo-3-[(1-oxobutyl)amino]butanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-6-8(12)11-7(3)9(13)10(14)15-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCCC(NC(C)C(C(OCC)=O)=O)=O |
| IUPAC navn | ethyl 3-butyramido-2-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vægt | 215.12 |