Få mere at vide
Ethyl 3-bromopyruvat, TRC
Artikelnummer. 30378631
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30378631 25 g
1 options
Artikelnummer. 30378631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90054025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Bromopyruvate
CAS 70-23-5
Molekylær formel C5H7BrO3
Mængde 25 g
Synonym 3-Bromo-2-(oxo)propionic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-Bromopyruvate, Ethyl Bromopyruvate, Ethyl α-Bromopyruvate, NSC 62182, β-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)CBr
Molekylvægt (g/mol) 195.01