Få mere at vide
Ethyl 3-bromopropionat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Bromopropionate |
| CAS | 539-74-2 |
| Molekylær formel | C5H9BrO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCBr |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vægt | 179.9786 |