Få mere at vide
Ethyl 3-bromopropionat, TRC
Artikelnummer. 30378117
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30378117 10 g
1 options
Artikelnummer. 30378117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90081810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Bromopropionate
CAS 539-74-2
Molekylær formel C5H9BrO2
Mængde 10 g
Synonym Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCBr
Molekylvægt (g/mol) 181.03
Formel vægt 179.9786