Få mere at vide
Ethyl 3-bromopropionat, 99%
Artikelnummer. 11499563
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499563 25 g 25g
11409573 100 g 100g
11419573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12402.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 539-74-2 | C5H9BrO2 | 181,03 g/mol
Ethyl-3-brompropionat blev anvendt til fremstilling af (3a,4a-dimethoxyphenyl)-5-oxopentansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-3-brompropionat blev anvendt til fremstilling af (3′ ,4′ -dimethoxyphenyl)-5-oxopentansyre.
Opløselighed Opløseligt i vand
, alkohol, chloroform, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-74-2
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00000251
InChI nøgle FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
PubChem CID 68320
IUPAC navn ethyl-3-brompropanoat
SMIL CCOC(=O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-bromopropionate
Tæthed 1.416
Kogepunkt 67 °C til 71 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 25 g
Beilstein 1700933
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, kloroform, benzen.
Formel vægt 181.03
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-bromopropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-bromopropionate