Få mere at vide
Ethyl 3-Bromopropionate-2,2,3,3-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-3-bromopropionate-d4 |
| CAS | 14341-55-0 |
| Molekylær formel | C5 2H4 H5 Br O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vægt | 184.0037 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |