missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-Benzoylacrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Benzoylacrylate |
| CAS | 17450-56-5 |
| Molekylær formel | C12H12O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3-Benzoyl-acrylic Acid Ethyl Ester, 3-Benzoylacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Oxo-4-phenyl-2-butenoate, Ethyl 4-Phenyl-4-oxobutenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C=CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vægt | 204.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?