missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 3-Aminopyridine-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30388298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30388298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE7055055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Aminopyridine-2-carboxylate
CAS 27507-15-9
Molekylær formel C8 H10 N2 O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester, Picolinic acid, 3-amino-, ethyl ester (8CI), 3-Amino-2-(ethoxycarbonyl)pyridine, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-2-picolinate, Ethyl 3-aminopicolinate, Ethyl 3-aminopyridine-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c1-2-12-8(11)7-6(9)4-3-5-10-7/h3-5H,2,9H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ncccc1N
IUPAC navn ethyl 3-aminopyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Formel vægt 166.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.