Få mere at vide
Ethyl3-aminocrotonat, TRC
Artikelnummer. 30375852
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375852 25 g
30373761 100 g
30372916 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30375852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89808025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7318-00-5
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym 3-Amino-2-butenoic Acid Ethyl Ester, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, 3-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Amino-2-butenoate, Ethyl beta-Amino-beta-methylacrylate, Ethyl beta-Aminocrotonate, NSC 1086, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester
SMIL CCOC(=O)C=C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Aminocrotonate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4+
Formel vægt 129.079