Få mere at vide
Ethyl 3-aminocrotonat, 98+%
Description
Ethyl-3-aminocrotonat, bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som en aktiv ingrediens i farmaceutisk syntese og foderhjælpemiddel. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 3-aminocrotonate, bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også som en aktiv ingrediens i farmaceutisk syntese og foderhjælpemiddel. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
(26 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler. Luft& Fugtfølsom& Hygroskopisk.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-aminocrotonate |
| Smeltepunkt | 29 °C til 35 °C |
| Tæthed | 1.022 |
| Kogepunkt | 210 °C til 215 °C |
| Flammepunkt | 97 °C (206 °F) |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3263 |
| Beilstein | 471284 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsom; Hygroskopisk |
| Show More |