Få mere at vide
Ethyl 3-aminocrotonat, 98,5 %
Artikelnummer. 10142240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10142240 100 g Glasflaske 100g
10416920 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10142240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 7318-00-5 | C6H11NR.2 | 129,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7318-00-5
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD02730138
InChI nøgle YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
IUPAC navn ethyl (Z)-3-aminobut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-aminocrotonate
Navn note 98.5%
Smeltepunkt 33,0 °C til 35,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0220g/mL
Kogepunkt 210,0 °C til 215,0 °C
Flammepunkt 97 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1,5000 til 1,5020
Mængde 100 g
Beilstein 03, 654
Specifik vægtfylde 1.022
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.