missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-Aminobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Aminobutanoate |
| CAS | 5303-65-1 |
| Molekylær formel | C6H13NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Aminobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Aminobutyric Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-beta-alanine Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobutyrate, Ethyl beta-aminobutyrate, NSC 77084, [2-(Ethoxycarbonyl)-1-methylethyl]amine, beta-Aminobutyric Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C)N |
| IUPAC navn | ethyl 3-aminobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?