missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 3-Aminobutanoate, TRC

Artikelnummer. 30344389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344389 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB433860100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Aminobutanoate
CAS 5303-65-1
Molekylær formel C6H13NO2
Mængde 100 mg
Synonym 3-Aminobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Aminobutyric Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-beta-alanine Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobutyrate, Ethyl beta-aminobutyrate, NSC 77084, [2-(Ethoxycarbonyl)-1-methylethyl]amine, beta-Aminobutyric Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5H,3-4,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC(C)N
IUPAC navn ethyl 3-aminobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.