Få mere at vide
Ethyl 3-aminobenzoat, metanesulfonsyresalt, 98%
Artikelnummer. 10105493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10105493 250 g Plastflaske 250g
10743661 10 g Glasflaske 10g
10132960 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10105493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118002500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 886-86-2 | C9H11NR.2·CH4O3S | 261,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886-86-2
Molekylær formel C9H11NO2·CH4O3S
Molekylvægt (g/mol) 261.29
MDL nummer MFCD00013176
InChI nøgle FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, tricaine, tricaine methanesulfonate, finquel, metacaine, tricaine mesylate, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate, ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt
PubChem CID 261501
IUPAC navn ethyl-3-aminobenzoat;methansulfonsyre
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Smeltepunkt 146,0 °C til 150,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H
Mængde 250 g
Beilstein 14, 389
Merck Index 15, 9786
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar løsning
Formel vægt 261.29
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.