Få mere at vide
Ethyl 3-aminobenzoat metanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30136849
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136849 50 g
17931585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67856550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886-86-2
Molekylær formel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 261.29
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate
IUPAC navn ethyl 3-aminobenzoat; metanesulfonsyre
SMIL CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricaine Methanesulfonate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 261.0671