Få mere at vide
Ethyl 3-aminobenzo[b]furan-2-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11476220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476220 1 g 1g
11486220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27124.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39786-35-1 | C11H11NO3 | 205,213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39786-35-1
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.213
MDL nummer MFCD00641330
InChI nøgle PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate, 3-aminocoumarilic acid ethyl ester, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl 3-aminobenzo b furan-2-carboxylate, ethyl 3-azanyl-1-benzofuran-2-carboxylate, 3-amino-2-benzofurancarboxylic acid ethyl ester, 3-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, enamine_001390, ethyl 3-aminocoumarilate, ethyl3-aminobenzofuran-2-carboxylate
PubChem CID 2063537
IUPAC navn ethyl-3-amino-1-benzofuran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2O1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Smeltepunkt 77°C to 82°C
Mængde 1 g
Formel vægt 205.22
Procent renhed 97%