Få mere at vide
Ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30383647
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30383647 1 g
1 options
Artikelnummer. 30383647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE7031001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Mængde 1 g
Synonym Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMIL CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC navn ethyl 5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Formel vægt 155.0695
Procent renhed >95