Få mere at vide
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorokrotonat, TRC
Artikelnummer. 30388234
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30388234 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30388234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE899680500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Molekylær formel C6H8F3NO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMIL CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 183.13
Formel vægt 183.0507