Få mere at vide
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonat, 97%
Artikelnummer. 11495107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495107 25 g 25g
11485107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22545.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 372-29-2 | C6H8F3NO2 | 183,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-29-2
Molekylær formel C6H8F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 183.13
MDL nummer MFCD00068195
InChI nøgle NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
PubChem CID 10899311
IUPAC navn ethyl-(E)-3-amino-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Smeltepunkt 24 °C til 26 °C
Tæthed 1.245
Kogepunkt 83 °C til 85 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4229
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 4397839
Følsomhed Luftfølsom
Synonym ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formel vægt 183.13
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.